Tlačiť
Broxyquinoline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol
A14284.18 A14284.30
A14284.18EA 79.02 EUR
A14284.18 A14284.30
Broxyquinoline ≥98%
Broxyquinoline
Purity: 98% CAS No.: 521-74-4 Molecular Formula: C9H5Br2NO Formula Weight: 302.96 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 153624 Merck Reference: 14,1453 MDL No.: MFCD00006785
Vzorec: C₉H₅Br₂NO
Mw: 302.95
Teplota varu: 371
Teplota tavenia: 198…203 °C
Hustota: 2.189 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006785
Číslo CAS: 521-74-4
EINECS: 208-317-8
Merck Index: 13,01438