Tlačiť
3-Bromoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
124133-100G 124133-25G
SIAL124133-100GEA 227.04 EUR
SIAL124133-100G SIAL124133-25G
3-Bromoquinoline, Sigma-Aldrich®
3-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota varu: 274 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 15 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006767
Číslo CAS: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1