Tlačiť
2-Bromoquinoline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27302.03 H27302.06 H27302.14
H27302.03EA 102.29 EUR
H27302.03 H27302.06 H27302.14
2-Bromoquinoline 96%
2-Bromoquinoline
Purity: 96% CAS No.: 2005-43-8 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 MDL No.: MFCD00234480
Vzorec: C₉H₆BrN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234480
Číslo CAS: 2005-43-8