Tlačiť
1,5-Difenylkarbazid, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
33152-100G 33152-10G
33152-100GEA 521.86 EUR
33152-100G 33152-10G
1,5-Difenylkarbazid, Supelco®
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
Teplota varu: 454 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 170…172 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003013
Číslo CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa6748ba08da01cac1b4100f3299d08c5a807748&vid=f8f38f29781ac7a287af79ba61a7f788baa84162&prid=web&clid=SAPDAM