Tlačiť
1,5-Difenylkarbazid ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
31390.06 31390.14 31390.22
31390.06EA 40.91 EUR
31390.06 31390.14 31390.22
1,5-Difenylkarbazid ACS
1,5-Difenylkarbazid
CAS No.: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Formula Weight: 242.28 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to cream Melting Point: 170-176° Solubility: Soluble in hot alcohol, acetone, glacial acetic acid Beilstein Reference: 752039 Merck Reference: 14,3321 MDL No.: MFCD00003013
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
Teplota varu: 454 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 170…176 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003013
Číslo CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 14,3321
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM