Tlačiť
1,5-Difenylkarbazid 98% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
158840250 158841000 158845000
ACRO158840250EA 79.82 EUR
ACRO158840250 ACRO158841000 ACRO158845000
1,5-Difenylkarbazid 98% ACS
1,5-Difenylkarbazid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
Teplota varu: 454 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173…176 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003013
Číslo CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance light grey to light purple to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (in aqueous acetone) Passes test
HPLC ≥97.5 %
Sensitivity (to chromate) Passes test