Tlačiť
(1S)-(-)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P45702-100ML P45702-500ML
SIALP45702-100MLEA 36.7 EUR
SIALP45702-100ML SIALP45702-500ML
(1S)-(-)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064145
Číslo CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
OSN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599