Tlačiť
(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W290238-1KG-K W290238-20KG-K W290238-8KG-K
SIALW290238-1KG-KEA 105.9 EUR
SIALW290238-1KG-K SIALW290238-20KG-K SIALW290238-8KG-K
(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –62 °C
Hustota: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001346
Číslo CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
OSN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599