Tlačiť
cis-Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: cis-Decalin, cis-Bicyclo[4.4.0]decane
M-Clarity™ quality level = MQ100
110469-10G 110469-50G
SIAL110469-10GEA 105.5 EUR
SIAL110469-10G SIAL110469-50G
cis-Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
cis-Decahydronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₈
Teplota varu: 194…196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064189
Číslo CAS: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
OSN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866