Tlačiť
7-Amino-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9891-1G A9891-250MG A9891-500MG
SIALA9891-1GEA 574.01 EUR
SIALA9891-1G SIALA9891-250MG SIALA9891-500MG
7-Amino-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota varu: 352 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 226 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006868
Číslo CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8