Tlačiť
7-Amino-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
257370-100MG 257370-500MG
SIAL257370-100MGEA 106.7 EUR
SIAL257370-100MG SIAL257370-500MG
7-Amino-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota varu: 352 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 226 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006868
Číslo CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8