Tlačiť
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 205.38 EUR
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota varu: 352 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 223…226 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006868
Číslo CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %