Tlačiť
4,4'-Biphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 128.76 EUR
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
4,4'-Biphenol 97%
4,4'-Biphenol
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Teplota varu: 355 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 278…283 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002348
Číslo CAS: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %