2,2'-Dihydroxybifenyl ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14800.14
A14800.22
A14800.36
A14800.14EA
32.49
EUR
A14800.14
A14800.22
A14800.36
2,2'-Dihydroxybifenyl ≥99%
2,2'-Dihydroxybifenyl
Purity: 99%
CAS No.: 1806-29-7
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 1638363
MDL No.: MFCD00002210
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂ Teplota varu: 314…316 °C Teplota tavenia: 107…111 °C Hustota: 1,34 Teplota vzplanutia: 154 °C (309 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002210 Číslo CAS: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |