4,4'-Diiodobiphenyl ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
B21970.14
B21970.22
B21970.14EA
64.58
EUR
B21970.14
B21970.22
4,4'-Diiodobiphenyl ≥99%
4,4'-Diiodobiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 3001-15-8
Molecular Formula: C12H8I2
Formula Weight: 406.00
Melting Point: 205-211°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00001057
Vzorec:
C₁₂H₈I₂ Teplota tavenia: 205…211 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001057 Číslo CAS: 3001-15-8 EINECS: 221-080-5 ADR: 9,II |