Tlačiť
4,4'-Difluorobiphenyl ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03 L08361.06
L08361.03EA 43.72 EUR
L08361.03 L08361.06
4,4'-Difluorobiphenyl ≥99%
4,4'-Difluorobiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 398-23-2 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 254-255° Merck Reference: 14,3149 UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000349
Vzorec: C₁₂H₈F₂
Teplota varu: 254…255 °C
Teplota tavenia: 87…89 °C
Hustota: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000349
Číslo CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
ADR: 9,II
Merck Index: 14,3149