Tlačiť
2-Fluorobiphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
M-Clarity™ quality level = MQ100
102741-10G 102741-1G
SIAL102741-10GEA 184.12 EUR
SIAL102741-10G SIAL102741-1G
2-Fluorobiphenyl, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₉F
Teplota varu: 248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 73…74 °C
Hustota: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00000317
Číslo CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7