2-Fluorobiphenyl ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
A12227.06
A12227.09
A12227.14
A12227.06EA
99.08
EUR
A12227.06
A12227.09
A12227.14
2-Fluorobiphenyl ≥98%
2-Fluorobiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 321-60-8
Molecular Formula: C12H9F
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00000317
Vzorec:
C₁₂H₉F Teplota varu: 248 °C Teplota tavenia: 72…76 °C Hustota: 1,245 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000317 Číslo CAS: 321-60-8 EINECS: 206-290-7 |