Tlačiť
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
171250100 171250500
ACRO171250100EA 73 EUR
ACRO171250100 ACRO171250500
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
4-Biphenylcarbonyl chloride
Vzorec: C₁₃H₉ClO
Teplota varu: 195…200 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 110…114 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000692
Číslo CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)