Tlačiť
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: PBB No. 15
M-Clarity™ quality level = MQ100
229237-100G 229237-25G
SIAL229237-100GEA 98.28 EUR
SIAL229237-100G SIAL229237-25G
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15), Sigma-Aldrich®
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15)
Vzorec: C₁₂H₈Br₂
Teplota varu: 357 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 164 °C
Hustota: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000101
Číslo CAS: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
OSN: 3152
ADR: 9,II