Tlačiť
2,4,6-Trimethylbenzylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mesitylmethanamine, 1-Mesitylmethanamine
351180010 351180050
ACRO351180010EA 49.74 EUR
ACRO351180010 ACRO351180050
2,4,6-Trimethylbenzylamine 99%
2,4,6-Trimethylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Číslo MDL: MFCD03411013
Číslo CAS: 40393-99-5
OSN: 2735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %