Tlačiť
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
223778-10G 223778-50G
SIAL223778-10GEA 133.98 EUR
SIAL223778-10G SIAL223778-50G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Vzorec: C₁₈H₃₀
Mw: 246.44
Teplota varu: 248
Teplota tavenia: 69…71 °C
Hustota: 2.637 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008831
Číslo CAS: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4