Tlačiť
1,2,4-Trimethylbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Pseudocumene
T73601-25ML T73601-2L T73601-500ML
SIALT73601-25MLEA 38.91 EUR
SIALT73601-25ML SIALT73601-2L SIALT73601-500ML
1,2,4-Trimethylbenzen, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
Teplota varu: 169 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008527
Číslo CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
OSN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100