Tlačiť
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
119490-100G 119490-25G
SIAL119490-100GEA 267.95 EUR
SIAL119490-100G SIAL119490-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₅H₂₃ClO₂S
Mw: 302.87
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007433
Číslo CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
OSN: 3261
ADR: 8 II