2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11458.14
A11458.22
A11458.36
A11458.14EA
78.22
EUR
A11458.14
A11458.22
A11458.36
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 6553-96-4
Molecular Formula: C15H23ClO2S
Formula Weight: 302.87
Melting Point: 94-97°
Beilstein Reference: 1218575
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007433
Vzorec:
C₁₅H₂₃ClO₂S Teplota tavenia: 94…97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007433 Číslo CAS: 6553-96-4 EINECS: 229-479-6 OSN: 3261 ADR: 8,II |