Tlačiť
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
152790250 152791000
ACRO152790250EA 76.21 EUR
ACRO152790250 ACRO152791000
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₅H₂₃ClO₂S
Teplota tavenia: 93…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007433
Číslo CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38 °C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)