Tlačiť
2-Mesitylenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
M7707-100G M7707-25G M7707-5G
SIALM7707-100GEA 290.01 EUR
SIALM7707-100G SIALM7707-25G SIALM7707-5G
2-Mesitylenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
Teplota varu: 150 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 53…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007434
Číslo CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
OSN: 3261
ADR: 8,II