Tlačiť
2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 66.99 EUR
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
Teplota varu: 150 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 53…57 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00007434
Číslo CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)