Tlačiť
2,3,5-Trimethylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
T76503-100G T76503-500G
SIALT76503-100GEA 52.55 EUR
SIALT76503-100G SIALT76503-500G
2,3,5-Trimethylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylhydroquinone
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002346
Číslo CAS: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
OSN: 3077
ADR: 9,III