2,3,5-Trimethylhydroquinone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22819.22
B22819.36
B22819.22EA
52.95
EUR
B22819.22
B22819.36
2,3,5-Trimethylhydroquinone ≥98%
2,3,5-Trimethylhydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 700-13-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 1909183
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002346
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ Teplota varu: 295 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 169…174 °C Teplota vzplanutia: 140 °C (284 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002346 Číslo CAS: 700-13-0 EINECS: 211-838-3 OSN: 3077 ADR: 9,III |