Tlačiť
2,4,6-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T79006-100G T79006-25G
SIALT79006-100GEA 206.18 EUR
SIALT79006-100G SIALT79006-25G
2,4,6-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Teplota varu: 56 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 74 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002235
Číslo CAS: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
OSN: 2430
ADR: 8,III