2,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L01624.03
L01624.06
L01624.03EA
73.3
EUR
L01624.03
L01624.06
2,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
2,5-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97+%
CAS No.: 53957-33-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 2243420
MDL No.: MFCD00004625
Vzorec:
C₉H₁₂O Mw: 136.19 Teplota varu: 232…234 °C Teplota tavenia: 40…42 °C Hustota: 1.011 Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004625 Číslo CAS: 53957-33-8 EINECS: 258-888-2 |