Tlačiť
2,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
L02899.03 L02899.06
L02899.03EA 47.67 EUR
L02899.03 L02899.06
2,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 16308-92-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 120-121°/13mm Beilstein Reference: 1859679 MDL No.: MFCD00004624
Vzorec: C₉H₁₂O
Mw: 136.19
Teplota varu: 120…121 °C (13 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004624
Číslo CAS: 16308-92-2
EINECS: 240-393-8