3,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-(Hydroxymethyl)-o-xylene, (3,4-Dimethylphenyl)methanol
B24926.06
B24926.14
B24926.06EA
140.6
EUR
B24926.06
B24926.14
3,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 6966-10-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 218-221°
MDL No.: MFCD00004647
Vzorec:
C₉H₁₂O Mw: 136.19 Teplota varu: 218…221 °C Teplota tavenia: 62…65 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004647 Číslo CAS: 6966-10-5 EINECS: 230-175-0 |