2,4,6-Trimethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
132179-100ML
132179-25ML
SIAL132179-100MLEA
75.81
EUR
SIAL132179-100ML
SIAL132179-25ML
2,4,6-Trimethylaniline, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylaniline
Vzorec:
C₉H₁₃N Teplota varu: 233 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –5 °C Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007740 Číslo CAS: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |