Tlačiť
2,4,6-Trimethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
132179-100ML 132179-25ML
SIAL132179-100MLEA 75.81 EUR
SIAL132179-100ML SIAL132179-25ML
2,4,6-Trimethylaniline, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
Teplota varu: 233 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007740
Číslo CAS: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III