2-Iodomesitylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2,4,6-Trimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, Iodomesitylene
A15360.06
A15360.14
A15360.06EA
70.2
EUR
A15360.06
A15360.14
2-Iodomesitylene ≥98%
2-Iodomesitylene
Purity: 98%
CAS No.: 4028-63-1
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Melting Point: 28-30°
Beilstein Reference: 1860064
Vzorec:
C₉H₁₁I Teplota tavenia: 28…30 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013707 Číslo CAS: 4028-63-1 EINECS: 223-709-9 |