Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
A19290.03 A19290.06 A19290.14
A19290.03EA 18.03 EUR
A19290.03 A19290.06 A19290.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 32707-89-4 Molecular Formula: C9H6F6O Formula Weight: 244.15 Flash Point: 97°(206°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 40°/0.5mm Beilstein Reference: 2055358 MDL No.: MFCD00009907
Vzorec: C₉H₆F₆O
Mw: 244.14
Teplota varu: 40 °C (0.5 mmHg)
Teplota tavenia: 52…56 °C
Teplota vzplanutia: 97 °C (206 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009907
Číslo CAS: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9