Tlačiť
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
682519-1G 682519-5G
SIAL682519-1GEA 94.26 EUR
SIAL682519-1G SIAL682519-5G
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO
Teplota varu: 48 °C (0,05 mmHg)
Hustota: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013650
Číslo CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
OSN: 3265
ADR: 8,II