Tlačiť
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
244280100 244280500
ACRO244280100EA 107.5 EUR
ACRO244280100 ACRO244280500
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO
Teplota varu: 143…146 °C (60 mmHg)
Hustota: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013650
Číslo CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %