2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
A15692.14
A15692.22
A15692.36
A15692.14EA
121.54
EUR
A15692.14
A15692.22
A15692.36
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 21524-34-5
Molecular Formula: C15H23Br
Formula Weight: 283.25
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 125-126°/4mm
MDL No.: MFCD00051547
Vzorec:
C₁₅H₂₃Br Teplota varu: 125…126 °C (4 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051547 Číslo CAS: 21524-34-5 |