Tlačiť
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
193801-25G 193801-5G
SIAL193801-25GEA 210.59 EUR
SIAL193801-25G SIAL193801-5G
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Vzorec: C₂₀H₂₆
Teplota varu: 228 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 127 °C
Hustota: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008834
Číslo CAS: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4