Tlačiť
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
291880050 291880250
ACRO291880050EA 72.6 EUR
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Vzorec: C₂₀H₂₆
Teplota varu: 190…192 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 126…129 °C
Hustota: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008834
Číslo CAS: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %