Tlačiť
4-Nitrobenzophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Nitrobenzophenone
B20405.06 B20405.14
B20405.06EA 25.19 EUR
B20405.06 B20405.14
4-Nitrobenzophenone ≥99%
4-Nitrobenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 1144-74-7 Molecular Formula: C13H9NO3 Formula Weight: 227.22 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 1912753
Vzorec: C₁₃H₉NO₃
Teplota tavenia: 136…138 °C
Hustota: 1,406 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007354
Číslo CAS: 1144-74-7
EINECS: 214-542-2