Tlačiť
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
147834-100G 147834-500G
SIAL147834-100GEA 81.03 EUR
SIAL147834-100G SIAL147834-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O
Teplota varu: 428 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172 °C
Teplota vzplanutia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008312
Číslo CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265