Tlačiť
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08125.0250 8.08125.1000
8.08125.0250EA 87.85 EUR
8.08125.0250 8.08125.1000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O
Mw: 268.36
Teplota varu: 428
Teplota tavenia: 172
Teplota vzplanutia: 220
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008312
Číslo CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
OSN: 2811
Merck Index: 12,06265
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 268.35 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 360 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C
Ignition Point 480 °C