4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
A11889.22
A11889.36
A11889.22EA
53.75
EUR
A11889.22
A11889.36
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone ≥98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 90-94-8
Molecular Formula: C17H20N2O
Formula Weight: 268.36
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 174-176°
Boiling Point:
Vzorec:
C₁₇H₂₀N₂O Teplota varu: >360 °C Teplota tavenia: 174…176 °C Teplota vzplanutia: 220 °C (428 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008312 Číslo CAS: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6177 |