Tlačiť
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 34.1 EUR
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O
Teplota varu: 428 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 171…176 °C
Teplota vzplanutia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008312
Číslo CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %