Tlačiť
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
160326-25G 160326-100G
SIAL160326-25GEA 183.71 EUR
SIAL160326-25G SIAL160326-100G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Vzorec: C₂₁H₂₈N₂O
Teplota varu: 420 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 96,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009044
Číslo CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
OSN: 3077
ADR: 9,III