Tlačiť
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B22288.14 B22288.22
B22288.14EA 90.25 EUR
B22288.14 B22288.22
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone ≥98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Purity: 99% CAS No.: 90-93-7 Molecular Formula: C21H28N2O Formula Weight: 324.47 Flash Point: 151°(303°F) Odour: Odourless pH: 4-6 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 2148611 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009044
Vzorec: C₂₁H₂₈N₂O
Teplota varu: 420 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 93…95 °C
Teplota vzplanutia: 151 °C (303 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009044
Číslo CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
OSN: 3077
ADR: 9,III