Tlačiť
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
170810250 170811000
ACRO170810250EA 68.59 EUR
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 99+%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Vzorec: C₂₁H₂₈N₂O
Teplota varu: 420 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 93…95 °C
Teplota vzplanutia: 151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009044
Číslo CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %